Przejdź do
T3452
Toloxatone
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-(Hydroxymethyl)-3-(3-methylphenyl)-2-oxazolidinone, Humoryl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
249-522-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
desiccated
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(c1)N2CC(CO)OC2=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8-3-2-4-9(5-8)12-6-10(7-13)15-11(12)14/h2-5,10,13H,6-7H2,1H3
InChI key
MXUNKHLAEDCYJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Toloxatone is a reversible monoamine oxidase A inhibitor (MAOI) and antidepressant.
Toloxatone is a reversible monoamine oxidase A inhibitor (MAOI) and antidepressant. Toloxatone belongs to the aryloxazolidinones, a relatively new class of reversible monoamine oxidase A inhibitors (MAOI). Studies show that derivatives such as 3-aryloxazolidin-2-one (oxazolidinones), which are regularly used to treat gram positive infections, represent a new class of reversible as well as irreversible inhibitors for MAO-A and MAO-B enzymes that are able to inhibit protein synthesis and also used for neurodegenerative-type pathologies.
Preparation Note
Toloxatone is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0248SML0103SML1058
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Jeong Hyun Heo et al.
Scientific reports, 10(1), 21695-21695 (2020-12-12)
Cholinesterase (ChE) and monoamine oxidase (MAO) inhibitors have been attracted as candidate treatments for Alzheimer's disease (AD). Fifteen khellactone-type coumarins from the roots of Peucedanum japonicum Thunberg were tested for acetylcholinesterase (AChE), butyrylcholinesterase (BChE), and MAO inhibitory activities. Compound 3'-angeloyl-4'-(2-methylbutyryl)khellactone
Robert Skibiński et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 26(4), 467-480 (2018-05-31)
Forced degradation of toloxatone in solutions under basic, acidic, neutral, photo UV-VIS, photo UVC and oxidative stress conditions was investigated and structural elucidation of its degradation products was performed with the use of UHPLC system coupled ESI-Q-TOF mass spectrometer. Eight
S Vajta et al.
Journal of chromatography, 311(2), 329-337 (1984-11-28)
A method for the analytical and micropreparative separation of toloxatone and its urinary metabolites in man is described. Toloxatone was given as an aqueous solution and was labelled with 14C. Following solvent extraction of urine, before and after enzymatic hydrolysis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T3452-50MG04061832931555
T3452-10MG04061832931548