Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1[n]([c](c3c1cccc3)=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C14H11NOS/c1-10-6-8-11(9-7-10)15-14(16)12-4-2-3-5-13(12)17-15/h2-9H,1H3
InChI key
KRXMYBAZKJBJAB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PBIT is a potent inhibitor of JARID1B (KDM5B) histone lysine demethylase that inhibits removal of H3K4me3 in UACC-812 cells. PBIT inhibits proliferation of cells overexpressing JARID1B. PBIT is selective for JARID1 enzymes and does not inhibit demethylases UTX or JMJD3.
PBIT is a potent inhibitor of JARID1B (KDM5B).
S,S′-1,4-phenylenebis(1,2-ethanediyl)bis-isothiourea (PBIT) is an iNOS (inducible nitric oxide synthase) inhibito. It is capable of inhibiting the multiplication of breast cancer cell lines expressing high levels of JARIDB1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?