Przejdź do
SML0248
Zolmitriptan
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, (S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, 311C90
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
399,50 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
399,50 zł
Cena katalogowa470,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -3 to -8°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
InChI key
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
Application
Zolmitriptan has been used as a 5-hydroxytryptamine receptor 1B (5-HT1B/D) activator to treat grafts to study its effects on the morphology of the ectopic eye.
Zolmitriptan has been used to induce hyper-innervation of transplants.
Biochem/physiol Actions
Zolmitriptan is a potent, selective. centrally and peripherally acting 5HT1B/1D receptor agonist.
Zolmitriptan is a selective serotonin receptor agonist of the 5HT1B and 5HT1D subtypes, both centrally and peripherally. It has been used clinically for the acute treatment of migraine attacks with or without aura and cluster headaches.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1727009Y0001991Y0001975
Zolmitriptan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1727009
Zolmitriptan
Zolmitriptan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001975
Zolmitriptan
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zolmitriptan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)