Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
360,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥97% (GC) | assay ≥98.5% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| bp 131 °C/4 mmHg (lit.) | bp 141-142 °C/3 mmHg (lit.) | bp - | bp 121-123 °C/2.2 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl tridecanoate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T0627-5G | 04061837335617 |
| T0627-10G | 04061838260178 |
| T0627-1G | 04061837335600 |