Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
248-929-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant (vegetable)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl tridecanoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?