Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 505,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-430-6
Beilstein/REAXYS Number:
1776383
MDL number:
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form - | form - | form - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| mp 18-19 °C (lit.) | mp 18-19 °C (lit.) | mp 29.8-30.3 °C (lit.) | mp 29.8-30.3 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl pentadecanoate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?