Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3530,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
744,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
53-56 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
general analytical
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChI key
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (capillary GC) | assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥98.5% (capillary GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl tricosanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?