Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~100 kDa
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~100 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_024776
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PEAK1(79834)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki PEAK1 (1127-koniec) został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. PEAK1 lub Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 jest białkową kinazą tyrozynową, która należy do rodziny kinaz NKF3 i reguluje cytoszkielet i wykazano, że jest zaangażowana w progresję raka (1). PEAK1 promuje wzrost niezależny od zakotwiczenia w linii komórek ludzkiego raka MDA-MB-435 i promuje progresję nowotworu ludzkich komórek raka trzustki XPA-1 po przeszczepieniu do trzustki nagich myszy. PEAK1 wykazuje wysoką ekspresję w śledzionie, a następnie w sercu, jajniku, mózgu, płucach, nerkach i mózgu płodu (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.05-0.1 μg/μL | concentration 0.05 μg/μL |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt ~100 kDa | mol wt ~85 kDa | mol wt ~110 kDa | mol wt ~66 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?