Kluczowe dokumenty
SRP0717
Sigma-Aldrich
NEK8, Aktywny
PRECISIO® Kinase, recombinant
Wybierz wielkość
10 μG
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
aktywność właściwa
5.0-7.0 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~66 kDa
stężenie
0.05 μg/μL
nr dostępu
NM_178170
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NEK8(284086)
Zastosowanie
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Działania biochem./fizjol.
Rekombinowany ludzki NEK8 (1-322) został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. NEK8 lub kinaza 8 związana z NIMA jest członkiem rodziny kinaz białkowych seryny/treioniny związanych z NIMA (nigdy w mitozie, gen A) Aspergillus nidulans, która może odgrywać rolę w progresji cyklu komórkowego z fazy G2 do fazy M. NEK8 jest częścią kompleksu białek rzęskowych wymaganych do rozwoju nerek i układu sercowo-naczyniowego (1). NEK8 oddziałuje ze szlakami transdukcji sygnału policystyny i może kontrolować ukierunkowanie tych białek rzęskowych (2).
Rekonstytucja
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)