Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
90-115 nmol/min·mg (ADP-Glo)
mol wt
~110 kDa
concentration
0.05-0.1 μg/μL
accession no.
NM_015040
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PIP5K3(200576)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.05-0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.05 μg/μL |
| mol wt ~110 kDa | mol wt ~76 kDa | mol wt ~88 kDa | mol wt ~83 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?