Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1880,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
50-75 nmol/min·mg (radiometric)
mol wt
~85 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_005163
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... AKT1(207)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant |
| assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.05 μg/μL | concentration 0.05 μg/μL |
| mol wt ~85 kDa | mol wt ~75 kDa | mol wt ~66 kDa | mol wt ~96 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| Gene Information human ... AKT1(207) | Gene Information - | Gene Information human ... TRKA(4914) | Gene Information human ... LIMK2(3985) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?