Przejdź do
RAB0350
Cell-Based ELISA for detecting phospho-ERK1 / 2 (pThr202 / pTyr204) in cultured cell lines
96 assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
Species reactivity:
rat, human, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
96 assays
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The Cell-Based ERK1/2 (pThr202 / pTyr204) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of ERK1/2 (pThr202 / pTyr204) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines.
Immunogen
ERK1/2 (pThr202 / pTyr204) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0352RAB0157RAB0342
Gene Information
human ... MAPK1(5594), MAPK3(5595)
mouse ... MAPK1(26413), MAPK3(26417)
rat ... MAPK1(16590), MAPK3(50689)
Gene Information
human ... MAPK1(5594), MAPK14(1432), MAPK3(5595), MAPK8(5599)
mouse ... MAPK1(26413), MAPK14(26416), MAPK3(26417), MAPK8(26419)
rat ... MAPK1(116590), MAPK14(81649), MAPK3(50689), MAPK8(116554)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
usage
96 assays
usage
192 assays
usage
96 assays
usage
96 assays
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • 5x Blocking Solution (Item F)
    Karta charakterystyki
  • Fixing Solution (Item D)
    Karta charakterystyki
  • HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
    Karta charakterystyki
  • HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
    Karta charakterystyki
  • Uncoated Microplate
    Karta charakterystyki
  • Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
    Karta charakterystyki
  • Stop Solution
    Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (10)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0350-1KT04061834961857