Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
14 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 101,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
101,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Solution
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?