Przejdź do
RAB0342
Cell-Based ELISA for detecting phospho-P38 MAPK (pThr180 / pTyr182) in cultured cell lines
96 assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MAPK14(1432)
Input:
sample type cultured cells (96 assays)
Species reactivity:
human, rat, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
96 assays
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 96 assay(s) (1 x 96 well plate)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cultured cells (96 assays)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0344RAB0345RAB0353
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
input
sample type cultured cells (96 assays)
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type cultured cells (96 assays)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
packaging
kit of 96 assay(s) (1 x 96 well plate)
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
packaging
-
packaging
kit of 96 assay(s) (1 x 96 well plate)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
The Cell-Based p38 MAPK (pThr180 / pTyr182) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of p38 MAPK (pThr180 / pTyr182) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines.
Immunogen
p38 MAPK (pThr180 / pTyr182) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)Karta charakterystyki
  • RABFIX1Fixing Solution (Item D)Karta charakterystyki
  • RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)Karta charakterystyki
  • RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)Karta charakterystyki
  • RABPLATE1Uncoated MicroplateKarta charakterystyki
  • RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)Karta charakterystyki
  • RABSTOP1Stop SolutionKarta charakterystyki
  • RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)Karta charakterystyki
  • RABWASH120X Wash Buffer Concentrate AKarta charakterystyki
  • RABWASH220X Wash Buffer Concentrate BKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (10)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0342-1KT04061834961796