Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł |
Informacje o tej pozycji
407,00 zł
biological source
Eremothecium ashbyii
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 376.36 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
yellow to orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
General description
Riboflavin is an essential vitamin soluble in water. Milk and eggs are found to be its major sources. Riboflavin is usually bound to enzymes in all tissues. During riboflavin localization in plasma, it is bound to albumin and specific immunoglobulins.
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay 98.0-102.0% dry basis | assay 99.0-101.0% (UV) |
| biological source Eremothecium ashbyii | biological source Eremothecium ashbyii | biological source - | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| solubility 0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, yellow to orange | solubility - | solubility - | solubility water: 1 mg/mL |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Riboflavin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?