Przejdź do
555682
Riboflavin
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Synonim(y):
Riboflavin, Vitamin B2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Sprawdź dostępność w koszyku
312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
34058005
312,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 8200
assay
99.0-101.0% (UV)
form
solid
optical activity
[α]/D -135.0 to -155.0°, c = 0.5% in 0.05 M NaOH (dry basis)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
Lumiflavine, complies
color
yellow-orange
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
General description
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Kumar, C.K., et al. 1998. Am. J. Physiol.274, F104.
Christensen, H.N. 1993. Nutr. Rev. 51, 149.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.07609R06000001603006
Riboflavin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0600000
Riboflavin
Riboflavin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1603006
Riboflavin
assay
99.0-101.0% (UV)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
0.07 g/L
solubility
-
solubility
-
color
yellow-orange
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
555682-10GM07790788051464