Przejdź do
R7649
(−)-Riboflavin
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
206,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058005
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
201-507-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
97825
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% dry basis
form
powder
color
dark yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
General description
Riboflavin is an essential vitamin soluble in water. Milk and eggs are found to be its major sources. Riboflavin is usually bound to enzymes in all tissues. During riboflavin localization in plasma, it is bound to albumin and specific immunoglobulins.
Application
(-)-Riboflavin has been used to study its antimicrobial effect in vitro, through ultraviolet light A (UVA) activation.It has also been used collagen coated surface of the polyethylene membrane for cross-linking astrocytes.
Biochem/physiol Actions
Riboflavin serves as a precursor for the active enzyme cofactors riboflavin 5′-monophosphate (also called flavin mononucleotide or FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Riboflavin deficiency in the diet results in a well-defined syndrome known as ariboflavinosis, Riboflavin exhibits protective effects against tumor development and cardiovascular disease. Its deficiency often affects metabolism involving redox reactions. Riboflavin is found essential for iron absorption, gastrointestinal development, neurogenesis, corneal vascularization and corneal opacity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1603006V-067R9504
Ryboflawina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1603006
Ryboflawina
assay
98.0-102.0% dry basis
assay
-
assay
-
assay
≥98%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
powder
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
color
dark yellow
color
-
color
-
color
yellow to orange
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Riboflavin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Gentilissimi, mi occorre uno standard per la riboflavina in HPLC con cosegna rapida, il prodotto con il codice R7649 può essere usato come standard in HPLC?Se non si può mi consigliate un prodotto?
    1 answer
    1. This product is not intended for use as an analytical standard. Please see the link below to review the Certified Reference Material, PHR1053. This material is tested against and traceable to the current USP standard. Testing includes High-Performance Liquid Chromatography (HPLC):
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1054
      Please see the following link to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis, which includes the Chromatogram:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1054#product-documentation
      Helpful?
  2. Is this of animal origin
    1 answer
    1. This product is typically not animal derived. However, the source of this material may change from lot to lot and is reported on the Certificate of Origin. To check the source of a current lot, we kindly ask you to navigate to the link-https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?