Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 205,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 758,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
205,00 zł
biological source
Eremothecium ashbyii
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
yellow to orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from Eremothecium ashbyii, ≥98% | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| biological source Eremothecium ashbyii | biological source Eremothecium ashbyii | biological source fermentation/recombinant (Bacillus subtilis) | biological source - |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| color yellow to orange | color yellow to orange | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Riboflavin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?