Endotoxin-free products are all typically filtered with a 0.1 micron pore size filter. Sterile filtered products typically have a 0.2 or 0.22 pore size filter.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 84,60 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł | |
| 6 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 913,00 zł | |
| 6 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł | |
| 24 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
84,60 zł
Nazwa produktu
RPMI-1640 Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| components NaHCO3: yes | components sodium pyruvate: no | components sodium pyruvate: no | components phenol red: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640 Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Przygotowanie biodegradowalnych nanocząstek i ich zastosowanie w protokołach transfekcji.
Powiązane treści
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R8758-1L | 04061838259981 |
| R8758-500ML | 04061838259998 |
| R8758-100ML | 04061838259974 |
| R8758-2L | 04065266055030 |
| R8758-6X500ML | 04061838260000 |
| R8758-24X500ML | 04061836823863 |
| R8758-6X1L | 04061836823870 |
-
When the medium waas sterile-filtered, which pore size was used?
1 answer-
Helpful?
-
-
Good Morning, does RPMI medium R8758 which contains sodium bicarbonate, affect cell suspension culture of megakaryoblastic cell line DAMI? I mean, sodium bicarbonate can significantly modify cell behavior or his effects can be tolerated?
1 answer-
This product has not been validated for use with the megakaryoblastic cell line DAMI. However, literature indicates compatibility with this cell line. The following citation may be of interest: PLoS One. 2020 Apr 7;15(4):e0230507.
Helpful?
-
-
I bought this product and realized that it does not contain Hepes. Can I add hepes?
1 answer-
This product utilizes a bicarbonate buffering system. However, there are no anticipated problems with the addition of HEPES. We do offer RPMI formulations containing both sodium bicarbonate and HEPES, such as Products R5886 & R7638.
Please see the RPMI formulation tables at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/203/777/r8758for.pdf
Helpful?
-
-
Considering that I have to use an RPMI medium containing 4mM of l-Glutamine and 10mM of non-essential amino acids, can I use the product R8748 without adding anything?
1 answer-
The information you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
Helpful?
-
-
buenos dias, llevo años usando vuestro producto RPMI 1640, y me gustaría saber la composición del medio para ver si hay algun metal/producto que no puede utilizar con un suplemento que quiero introducir. Muchas gracias
1 answer-
Please see the link below to review the RPMI formulation tables. This product is listed in the second column of page 2:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/203/777/r8758for.pdfHelpful?
-
-
Can Product R8758, RPMI-1640 Medium, be frozen?
1 answer-
We do not recommend freezing cell culture media. A precipitate may form upon thawing. Also, this can cause a loss of amino acids, which may yield low cell growth.
Helpful?
-
-
Does Product R8758, RPMI-1640 Medium, contain glucose?
1 answer-
RPMI contains glucose at 2 g/L. The complete formulation of RPMI and other classical media formulations can be found on the Cell Culture Web Page.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Can I add the glutamine dipeptide to Product R8758, RPMI-1640 Medium?
1 answer-
This formulation of RPMI already contains L-glutamine at 0.3 g/L. It does not require further supplementation with L-glutamine or the L-glutamine dipeptide (Product No. G8541).
Helpful?
-
-
Does Product R8758, RPMI-1640 Medium, contain phenol red?
1 answer-
This media contains phenol red. The formulation of RPMI and other classical media can be found on the Cell Culture Web Page.