Przejdź do
D8537
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
liquid, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
1 of 6 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
DPBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
74,60 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
290,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
802,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
24 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
74,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
59321C59331C59300C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
d-PBS, Dulbeccos PBS, Dulbeccos Buffer, Phosphate Buffered Saline, buffered saline Dulbeccos, balanced salt solution (BSS), bss for mammalian cells,
Isotonic saline, cell washing solution, cell suspension solution
Isotonic saline, cell washing solution, cell suspension solution
DPBS, Isotonic saline, cell washing solution, cell suspension solution
General description
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) is a balanced salt solution (BSS) used for the handling and culturing of mammalian cells. DPBS buffer is used to irrigate, wash, and dilute mammalian cells while maintaining osmotic balance. It provides water and inorganic ions essential for normal cell metabolism. DPBS with calcium and magnesium facilitates cell binding and clumping. Dulbecco′s PBS without these ions can be used to wash and rinse suspended cells. Phosphate buffering maintains the pH in the physiological range.
Application
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline has been used:
  • for the dilution of fresh red blood cells to study the trapping of red blood cell aggregate.
  • to wash the wells of a microtiter plate.[1]
  • to wash the cells before resuspending them in lysis buffer for DNA isolation.[2]
  • as a component of embryo holding medium for vitrification of embryos.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elliptical optical tweezers for trapping a red blood cell aggregate
Kauppila AJ
Photonics Letters of Poland, 3(3), 95-97 (2011)
Arturo Levican et al.
Applied and environmental microbiology, 79(16), 4951-4957 (2013-06-19)
The genus Arcobacter is composed of 17 species which have been isolated from various sources. Of particular interest are A. butzleri, A. cryaerophilus, and A. skirrowii, as these have been associated with human cases of diarrhea, the probable transmission routes
Cameron Goertzen et al.
Biological procedures online, 20, 20-20 (2018-10-26)
Invadopodia are actin-rich, proteolytic structures that enable cancer cell to invade into the surrounding tissues. Several in vitro invasion assays have been used in the literature ranging from directional quantitative assays to complex three-dimensional (3D) analyses. One of the main
Saabah B Mahbub et al.
Scientific reports, 7(1), 15792-15792 (2017-11-19)
Bioimaging using endogenous cell fluorescence, without any external biomarkers makes it possible to explore cells and tissues in their original native state, also in vivo. In order to be informative, this label-free method requires careful multispectral or hyperspectral recording of
Casper Hyttel Clausen et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(10) (2018-10-20)
Monitoring of bacteria concentrations is of great importance in drinking water management. Continuous real-time monitoring enables better microbiological control of the water and helps prevent contaminated water from reaching the households. We have developed a microfluidic sensor with the potential
Produkty
Zastosowanie oligos modyfikowanych lipidami MULTI-seq, protokół i przewodnik rozwiązywania problemów dla testów PCR i aplikacji sekwencjonowania.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokoły
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8537-6X500ML04061838259400
D8537-100ML04061833589724
D8537-1L04061838259370
D8537-500ML04061838259387
D8537-6X1L04061838259394
D8537-24X500ML04061833589731
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Eu gostaria de saber a osmolaridade da solução de DMPBS.
    1 answer
    1. This product has an osmolarity range of 275–304 mOsm/kg.
      Helpful?
  2. Quería saber si éste producto se puede considerar RNAsa free para realizar durante la hibridación in situ
    1 answer
    1. This product is a sterile-filtered M Quality Level 300 product. It is not molecular biology grade and does not have specifications such as RNase and DNase free. Therefore, this product cannot be considered RNase free for use in in situ hybridization.
      Helpful?
  3. Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le numéro de CAS de la solution de phosphate saline dulbecco sous forme liquide
    1 answer
    1. This item is a multi-component product. A CAS number cannot be applied to this type of product. The Safety Data Sheet document includes the individual CAS numbers of those components that may be potentially hazardous.
      Helpful?
  4. Hi, is this product GMP-grade or are GMP-garde material is used for the production of this?
    1 answer
    1. This product is not GMP-grade. Unfortunately. a GMP-grade version of this product is not available.
      Helpful?
  5. What is the concentration of the product in Molarity?
    1 answer
    1. This is a multi-component formulation. A 'molarity' is not reported for this type of product. See below for the list of components:
      Product D8537 contains:
      Potassium chloride: 0.2 g/l
      Potassium phosphate monobasic: 0.2 g/l
      Sodium chloride: 8 g/l
      Sodium Phosphate dibasic: 1.15 g/l
      Please see the link below for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/124/464/d8537for.pdf
      Helpful?
  6. What is the bottle thread type on the 1L bottle (D8537-1L)
    1 answer
    1. The product is packaged in a square PET bottle with an HDPE cap. The cap specifications are as follows:
      Thread Type 38-430
      Thread Diameter 37.3 mm
      Helpful?
  7. What is the formulation for Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
    1 answer
    1. The formulation for 1 liter is 8 g Sodium Chloride, 0.2 g Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g Potassium Chloride.
      Helpful?
  8. Is Product D8537, Dulbecco's Phosphate, a 1X or 10 X concentration?
    1 answer
    1. This is a 1X concentration. The 10X concentration is listed under product D1408.
      Helpful?
  9. What is the pH of a solution of Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
    1 answer
    1. The pH will be in the range of 7.1-7.5, according to the specification sheet.
      Helpful?
  10. What is a Salt Toxicity Test?
    1 answer
    1. The Cell Culture assay is called a Salt Toxicity Test (previously called Cell Culture Salt Testing). A more complete description is below:Cells are harvested and counted.  They are resuspended in DPBS and incubated at 37°C, 5% CO2 for 1 hour.  The cells are counted and %viability determined.  The cells are then cultured for an additional 7 hours (total of 8 hours).  The cells are counted again and the % viability determined.  The viability at 1 hr has to be >95% of the original viability.  The viability at 8 hrs must be >75% of the original viability.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. Atlanta, GA
    • Reviews 3
    • Votes 92
    5 out of 5 stars.
    All-purpose DPBS
    It's DPBS with calcium-magnesium modification. Worked pretty well for me for various applications.
    Helpful?
  2. 5 Ratings-only reviews