Kluczowe dokumenty
D5796
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate and ʟ-glutamine, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
komponenty
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
produkt powiązany
suplement
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Protokoły
Odkryj naszą kolekcję pierwotnych ludzkich komórek śródbłonka zatok wątrobowych, protokół rozmrażania, umieszczania na płytkach i hodowli HHSEC oraz przepis na naszą formułę pożywki podtrzymującej HHSEC.
Szczegółowa procedura przeprowadzania transdukcji lentiwirusowej cząsteczek MISSION shRNA w celu uzyskania stabilnego, długotrwałego wyciszenia i zmiany fenotypu.
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
Powiązane treści
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.