Przejdź do
R0883
RPMI-1640 Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
RPMI-1640 Medium
Synonim(y):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
71,10 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
24 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
71,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RPMI-1640 Medium, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
RPMI 1640 Medium was developed at Roswell Park Memorial Institute in 1966 by Moore and his co-workers. A modification of McCoy′s 5A Medium, it was formulated to support lymphoblastoid cells in suspension culture, but it has since been shown to support a wide variety of cells that are anchorage-dependent. Originally intended to be used with a serum supplement, RPMI 1640 has been shown to support several cell lines in the absence of serum. It has also been widely used in fusion protocols and in the growth of hybrid cells. This medium is suitable for culturing human normal and neoplastic leukocytes.
Application
RPMI-1640 Medium has been used:
  • to culture PC-3 prostate cell line and Jurkat cells
  • to maintain a triple-negative MDA-MB-231 and a luminal type MCF7 human Caucasian breast adenocarcinoma cell line
  • to cultivate circulating tumor cells (CTCs)
Preparation Note
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7638R7509R8758
description
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Dutch Modification, with sodium bicarbonate and 20mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640 Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you tell me the exact concentration of glucose in this RPMI-1640 medium(cat#R0883 ), please ?
    1 answer
    1. For this RPMI formulation, the glucose concentration is 2 grams per liter.
      Please see the datasheet below which includes the formulations of all classical RPMI-1640 media products:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/229/770/r0883for.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 3
    • Votes 14
    5 out of 5 stars.
    Great product!
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Helpful?