Przejdź do
R1263
Rack for Nalgene® microcentrifuge tubes
Holds 64 x 1.5 mL tubes, pack of 4 ea
Synonim(y):
microcentrifuge tube rack, microcentrifuge tube storage, Nalgene 5055-5015, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
483,65 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5055-5015
Feature:
Holds 64 x 1.5 mL tubes
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 4 ea
483,65 zł
Cena katalogowa569,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate
feature
Holds 64 x 1.5 mL tubes
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5055-5015
size × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
General description
Bottom of white polycarbonate, lid of clear polycarbonate, permanent foam insert.
For safe storage of samples in microcentrifuge tubes from −135 °C to +121 °C. Not for use in liquid-phase liquid nitrogen. May be repeatedly autoclaved. Holes in foam are placed diagonally and spaced to avoid overlapping of tube closures. Lid accepts writing with marker.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R0641R1138R0141
material
polycarbonate
material
glass-filled acetal
material
polycarbonate
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Nalgene® 5055-5015
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
manufacturer/tradename
Nalgene® 5055-5005
manufacturer/tradename
Nalgene® 5974-0404
feature
Holds 64 x 1.5 mL tubes
feature
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
feature
Holds 81 x 0.5 mL tubes
feature
Holds 16 x 1-2 mL tubes
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
size × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
size × H
-
size × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
size × H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R1263-4EA04061838342218