Przejdź do
R0641
Microcentrifuge tube rack, Nalgene®
capacity, 24 1.5-mL tubes (4 × 6)
Synonim(y):
test tube rack, two tier tube rack, Nalgene 5973-0015, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
99,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5973-0015
Feature:
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
Material:
glass-filled acetal
Packaging:
pack of 1 ea
99,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass-filled acetal
feature
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
L × W × H
143 mm × 90 mm × 52 mm
General description
Two-tiered design. Holes in upper and lower tiers offer stable support; wide spacing minimizes interference from overlapping lips. Compatible with most laboratory chemicals, except acids. Autoclavable
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R1263Z756431
feature
capacity 24 1.5-mL tubes (4 × 6), Holds 24 x 1.5-mL tubes
feature
Holds 64 x 1.5 mL tubes
feature
Holds 12 x 1.5/2 mL tubes
material
glass-filled acetal
material
polycarbonate
material
turquoise
manufacturer/tradename
Nalgene® 5973-0015
manufacturer/tradename
Nalgene® 5055-5015
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0125
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pkg of 1 ea
L × W × H
143 mm × 90 mm × 52 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R0641-1EA04061838342034