Przejdź do
R0141
Floating microcentrifuge tube rack
white
Synonim(y):
tuba storage, tube rack, Nalgene 5974-0404, tube holder, tube organiser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5974-0404
Feature:
Holds 16 x 1-2 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 4 ea
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
description
Autoclavable
feature
Holds 16 x 1-2 mL tubes
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5974-0404
size
103 mm × 103 mm × 65 mm
color
white
General description
On benchtop, legs prevent tubes from touching surface. In water bath, racks will float with a full load of tubes.
Features and Benefits
  • Floating microcentrifuge tube racks are made of high-quality polypropylene.
  • Square-styled racks are ideal for use in genetic cloning, microbiology, and immunology labs.
  • Floating racks maintain stability and facilitates floatation with a full load of tubes in turbulent water baths.
  • Each hole has molded-in letters and numbers for sample identification.Features a sturdy handle for convenient transport, agitation, and removal from the water bath.
  • On benchtop, legs prevent tubes from touching the surface.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z756431
manufacturer/tradename
Nalgene® 5974-0404
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0125
material
polypropylene
material
turquoise
feature
Holds 16 x 1-2 mL tubes
feature
Holds 12 x 1.5/2 mL tubes
packaging
pack of 4 ea
packaging
pkg of 1 ea
color
white
color
-
description
Autoclavable
description
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)