Merck
Stojaki na rury
Stojaki na probówki w czterech różnych kolorach: fioletowym, niebieskim, zielonym i żółtym
Stojak na probówki jest niezbędnym elementem wyposażenia laboratoryjnego, który ułatwia pionowe ustawienie wielu probówek jednocześnie. Jest to szczególnie korzystne podczas pracy lub zbierania różnych roztworów jednocześnie. Oprócz organizacji, stojaki te zapewniają również bezpieczne przechowywanie oraz wygodny transport i czyszczenie probówek. Stojaki na probówki i mikroprobówki są wykonane z różnych materiałów, takich jak zwykły i pokryty żywicą epoksydową metal, drewno i różne tworzywa sztuczne, z otworami o różnych rozmiarach, aby pomieścić określone średnice probówek.
Czytaj więcej
BRAND® Statywy na probówki testowe
Stojaki na probówki testoweBRAND® są wykonane z polipropylenu lub PTFE, autoklawowalne i zaprojektowane tak, aby można je było zatrzasnąć w trzech częściach w celu łatwego montażu. Charakteryzują się solidną konstrukcją, można je układać w stosy i nie unoszą się na powierzchni w łaźni wodnej. Stojaki na probówki mogą pomieścić do 84 probówek o różnych średnicach i są dostępne w czterech kolorach.
Stojaki na probówki Heathrow Scientific
Stojaki na probówki Heathrow Scientific wykonane są z polioksymetylenu (wzmocnionego włóknem szklanym), dzięki czemu są wytrzymałe i wysoce odporne na kwasy, rozpuszczalniki, zasady i ciepło. Te wytrzymałe stojaki są formowane w jednym, ciągłym elemencie, nie wymagającym montażu ani odłączanych elementów. Są one wyposażone w formowane współrzędne do orientacji probówek, zapewniające stabilność podczas użytkowania w łaźniach wodnych, oraz płaski obszar etykietowania ułatwiający identyfikację. Stojaki te są dostępne zarówno w połowie, jak i w pełnym rozmiarze, mogą pomieścić do 72 probówek o różnych średnicach i są dostępne w czterech kolorach.
Kolorowe obrotowe 4-kierunkowe stojaki i stojaki na kostki Heathrow Scientific są wykonane z autoklawowalnego polipropylenu. Mogą pomieścić probówki o pojemności od 1,5 do 50 ml z probówkami o różnej średnicy po każdej stronie. Można je przesuwać razem na dowolnej powierzchni, umożliwiając użytkownikom pracę z różnymi probówkami na wielu połączonych ze sobą stojakach w razie potrzeby.
Wyskakujący stojak Heathrow Scientific na probówki o pojemności 50 ml składa się w celu kompaktowego przechowywania i "wyskakuje" do szybkiego użycia. Posiada proste mechanizmy otwierania i zamykania.
Scienceware® POXYGRID® Statywy na probówki
Scienceware® POXYGRID® Statywy na probówki wykonane są z epoksydowanej (powlekanej stali). Spawany drut stalowy jest pokryty utwardzaną termicznie, termoutwardzalną żywicą epoksydową, zapewniającą ochronę przed rdzą i korozją. Powłoka pozostaje odporna na większość rozpuszczalników organicznych, słabych kwasów i zasad oraz wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i przyczepność do stalowego podłoża. Zakres temperatur dla tych stojaków wynosi od -370 do 250°F (-233 do 121°C). Dzięki trwałej konstrukcji nadają się one do różnych zastosowań laboratoryjnych. Stojaki na probówki mogą pomieścić do 150 probówek, dzięki czemu idealnie nadają się do efektywnego organizowania i przechowywania wielu próbek.
Mega Rack® Stojaki na probówki
Mega Rack® to stojak o dużej pojemności, zaprojektowany specjalnie do przechowywania próbek i probówek do pobierania krwi. Te stojaki na probówki są wykonane z polipropylenu, co czyni je idealnym wyborem dla laboratoriów o wysokiej wydajności, które wymagają przechowywania dużej ilości próbek. Dodatkowo, stojaki Mega Racks są autoklawowalne, co pozwala na łatwą sterylizację i wielokrotne użycie w warunkach laboratoryjnych. Stojaki są wykonane z trwałych i lekkich materiałów, zapewniając łatwość transportu i obsługi. Dzięki dużej pojemności i solidnej konstrukcji, stojaki Mega stanowią praktyczne rozwiązanie do efektywnego organizowania i przechowywania dużej liczby probówek.
Każdy stojak jest wyposażony w identyfikację alfanumeryczną, ułatwiającą szybką i skuteczną lokalizację i pobieranie probówek. Dodatkowo, stojaki na probówki Mega pozwalają na konsolidację różnych grup testowych w jednym stojaku, eliminując potrzebę stosowania wielu stojaków na probówki i promując lepszą organizację.
Stojaki na probówki do mikrowirówek
Stojaki na probówki do mikrowirówek są specjalnie zaprojektowane do małych fiolek i probówek do mikrowirówek. Pomagają również zapobiegać otwieraniu się wierzchołków probówek podczas gotowania, skutecznie zapobiegając utracie próbki i zanieczyszczeniu.
Stojaki na probówki do PCR i krio
Stojaki na probówki do PCR i w niskich temperaturach firmy Heathrow Scientific oferują wiele rozwiązań do obsługi i przechowywania probówek o pojemności 0,2 - 2 ml. Stojak do przechowywania PCR jest wyposażony w pokrywę z bocznym otworem, co pozwala na szybsze chłodzenie próbek w celu zapewnienia integralności. Odwracalne stojaki PCR umożliwiają użycie probówek o pojemności 0,2 ml, 0,5 ml i 1,5/2,0 ml, wyposażonych w zdejmowaną pokrywę na zawiasach, która pasuje do obu stron stojaka.
Stojak do przechowywania kriogenicznego ma otwory drenażowe w każdej studzience, aby ułatwić czyszczenie. Ponadto każda studzienka jest oznaczona alfanumerycznie, a żebrowane uchwyty ułatwiają odkręcanie zakrętek jedną ręką. Heathrow Scientific oferuje również pływający stojak na mikrotuby zaprojektowany do utrzymywania mikrotub na powierzchni w łaźni lodowej, dzięki czemu idealnie nadaje się do kontrolowania temperatury próbek. Jednym z najnowszych dodatków do linii produktów Heathrow Scientific jest TracRack®, zaprojektowany w celu wyeliminowania niedogodności związanych z wyjmowaniem całego stojaka z próbkami z chłodni. Ten innowacyjny stojak umożliwia specjalistom laboratoryjnym wyjmowanie jednego rzędu próbek na raz.
BRAND® Stojaki na probówki do mikrowirówek
Statywy na probówki mikrowirówkowe BRAND® są wykonane z PTFE i polipropylenu, mogą pomieścić do 128 probówek, są dostępne w trzech kolorach: niebieskim, czerwonym i białym.
Stojaki na probówki do mikrowirówek Nalgene®/h3>
Stojaki na probówki mikrowirówkowe Nalgene® są wykonane z wypełnionego szkłem acetalu, nadają się do sterylizacji w autoklawie i mogą pomieścić do 24 probówek o pojemności 1,5 ml.5 ml. Te statywy na probówki są kompatybilne z większością chemikaliów laboratoryjnych, z wyjątkiem kwasów.