Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł | |
| 2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł | |
| 10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł | |
| 50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
388,00 zł
biological source
bovine intestinal mucosa
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
5-20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥4,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥5,500 DEA units/mg protein | specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein |
| biological source bovine intestinal mucosa | biological source - | biological source - | biological source - |
| concentration 5-20 mg/mL | concentration ≥10.0 mg/mL | concentration ≥10 mg/mL | concentration ≥1.0 mg/mL |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form (Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) | form aqueous solution |
| mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Test enzymatyczny fosfatazy alkalicznej, test dietanoloaminy (EC 3. 1. 3. 1)
Powiązane treści
QC Methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P6774-2KU | 04061838173782 |
| P6774-1KU | 04061834393993 |
| P6774-10KU | 04061834393986 |
| P6774-50KU | 04061834394006 |