Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł | |
| 2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 674,00 zł | |
| 10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł | |
| 50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
468,00 zł
form
aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
≥1.0 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥5,500 DEA units/mg protein | specific activity ≥5,700 DEA units/mg protein | specific activity ≥4,000 DEA units/mg protein |
| concentration ≥1.0 mg/mL | concentration ≥10 mg/mL | concentration ≥10 mg/mL | concentration ≥10.0 mg/mL |
| form aqueous solution | form (Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) | form (40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Test enzymatyczny fosfatazy alkalicznej, test dietanoloaminy (EC 3. 1. 3. 1)
Produkty
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5521-1KU | 04061832759067 |
| P5521-2KU | 04061834391876 |
| P5521-50KU | 04061834391883 |
| P5521-10KU | 04061834391869 |