Kluczowe dokumenty
A2356
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
≥5,500 DEA units/mg protein
Synonim(y):
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
aktywność właściwa
≥5,500 DEA units/mg protein
masa cząsteczkowa
dimer ~160 kDa
stężenie
≥10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Właściwości fizyczne
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Test enzymatyczny fosfatazy alkalicznej, test dietanoloaminy (EC 3. 1. 3. 1)