Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 786,00 zł | |
| 10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
786,00 zł
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
≥4,000 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
≥10.0 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥4,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥5,500 DEA units/mg protein | specific activity ≥10 DEA units/mg solid |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form (Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) | form lyophilized powder |
| concentration ≥10.0 mg/mL | concentration 5-20 mg/mL | concentration ≥10 mg/mL | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Test enzymatyczny fosfatazy alkalicznej, test dietanoloaminy (EC 3. 1. 3. 1)
Powiązane treści
QC Methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P7923-2KU | 04061834400592 |
| P7923-10KU | 04061834400585 |