Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
form
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
specific activity
≥5,700 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
≥10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein | description ≥5,500 DEA units/mg protein | description buffered aqueous glycerol solution, ≥4,000 DEA units/mg protein | description buffered aqueous solution, ≥2,000 DEA units/mg protein |
| specific activity ≥5,700 DEA units/mg protein | specific activity ≥5,500 DEA units/mg protein | specific activity ≥4,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein |
| concentration ≥10 mg/mL | concentration ≥10 mg/mL | concentration ≥10.0 mg/mL | concentration 5-20 mg/mL |
| form (40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) | form (Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?