Przejdź do
P5022
Pamoic acid disodium salt
Synonim(y):
4,4′-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid, Sodium pamoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H14O6Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
229-653-1
MDL number:
Form:
powder
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[Na].OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6.Na.H/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);;
InChI key
ZRZSXMUASGHHKP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45150166821493000
Pamoic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1493000
Pamoic acid
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Venkatesh Teja Banala et al.
Advanced healthcare materials, 7(19), e1800300-e1800300 (2018-08-14)
The combination of metabolic modulators with chemotherapy holds vast promise for effective inhibition of tumor progression and invasion. Herein, a ratiometric codelivery platform is developed for metformin (MET), a known metabolic modulator and topotecan (TPT), a chemotherapeutic drug, by engineering
S Handali et al.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health, 28 Suppl 1, 22-25 (1997-01-01)
A community survey was conducted in Gran Dani Valley, Jayawijaya District, Irian Jaya Province, Indonesia. A total of 537 adults were asked whether they experienced epilepsy, and were physically examined for cysticercosis cysts. Forty-eight percent experienced at least one attack
Richard R Neubig
Molecular pharmacology, 78(4), 558-559 (2010-07-24)
Many pharmacological agents include "inactive" constituents that are used to alter the solubility, stability, or pharmaceutical properties of a drug. These "salts" are often ignored, and the "active ingredient" gets all of the attention. Pamoic acid (4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid) has been
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P5022-25G04061835327003