Merck
1493000
USP
Pamoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,1′-Methylene-bis(2-hydroxy-3-naphthoic acid), 4,4′-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
Wybierz wielkość
250 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.37
Beilstein:
901319
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cycloguanil, oxantel
producent / nazwa handlowa
USP
mp
≥300 °C (dec.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
Klucz InChI
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny kwasu pami臋tkowego USP, przeznaczony do u偶ycia w okre艣lonych testach jako艣ci i oznaczeniach zgodnie z kompendiami USP.
Do u偶ycia r贸wnie偶 z monografi膮 USP, tak膮 jak Pyrantel Pamoate.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Montminy Paquette et al.
Pharmaceutical research, 31(8), 2065-2077 (2014-02-22)
Long-acting injectables (LAIs) are increasingly recognized as an effective therapeutic approach for treating chronic conditions. Many LAIs are formulated to create a poorly soluble depot from which the active agent is delivered over time. This long residing depot can cause