Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł |
Informacje o tej pozycji
373,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
mp
≥300 °C (dec.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN1(5770), PTPRF(5792)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard |
| assay ≥97.0% (T) | assay - | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp ≥300 °C (dec.) | mp - | mp ≥300 °C (dec.) | mp - |
| Gene Information human ... PTPN1(5770), PTPRF(5792) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pamoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?