Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
6119584
Assay:
≥95% (GC)
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (GC)
optical activity
[α]/D 8.0±1.0°, c = 1 in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C
InChI
1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
InChI key
XTIMSSMEPPKSQD-WCCKRBBISA-M
Biochem/physiol Actions
(R)-Pantoic acid is an intermediate in the phosphopantothenate biosynthesis pathway for the de novo synthesis of R-pantothenate (vitamin B5) from valine in plants and microorganisms.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (GC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (Chiral Purity), ≥98% (CP) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| optical activity [α]/D 8.0±1.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?