Przejdź do
P4780
TWEEN® 80
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, viscous liquid
Synonim(y):
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
330,00 zł
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
viscous liquid
mol wt
average mol wt ~1310
composition
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
CMC
0.012 mM
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
application(s)
(ELISA and immunoassays)
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
General description
TWEEN 80 is a polyethylene sorbitol ester and has a molecular weight of 1.31 kDa. It is useful as a stabilizer and emulsifier commercially. It is known to be used in ice-cream for its drying property.
Application
TWEEN® 80 has been used:
  • in Listeria monocytogenes enumeration using filtration method
  • as a hydrophilic emulsifier in the preparation of W1/O/W2 emulsion
  • as a component of 7H9 plus oleic albumin dextrose catalase (OADC) in Mycobacterium Bovis bacillus Calmette–Guerin (BCG) Pasteur strain culturing
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1754P8074P5188
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
syrup
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
application(s)
(ELISA and immunoassays)
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
CMC
0.012 mM
CMC
0.012 mM (20-25°C)
CMC
0.012 mM (20-25°C)
CMC
0.012 mM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>482.0 °F - Cleveland open cup
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_c
> 250 °C - Cleveland open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?