Merck
P1754
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
TWEEN® 80
viscous liquid
Synonim(y):
TWEEN® 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
Wybierz wielkość
25 ML
199,00 zł
500 ML
403,00 zł
1 L
689,00 zł
1 GAL
2080,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
199,00 zł
500 ML
403,00 zł
1 L
689,00 zł
1 GAL
2080,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
Poziom jakości
opis
non-ionic
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
skład
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
liczba agregacji
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
lepkość
400-620 mPa.s
temp. przejścia
cloud point 65 °C
rozpuszczalność
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
gęstość
1.064 g/cm3
HLB
15
Zastosowanie
cell analysis
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Opis ogólny
Tween® 80 is a non-ionic detergent and surfactant, classified as an ester of sorbitan and oleic acid. It is a versatile compound commonly employed in various biological applications, including cell lysis, nuclei isolation, and cell fractionation. Additionally, Tween 80 finds use in stabilizing proteins and facilitating protein membrane studies. Its effectiveness stems from its membership in the polysorbate group, characterized by the combination of sorbitol and sorbitane oleic esters with polyethylene glycol chains. These structural features contribute to Tween 80′s emulsifying capabilities and a broad range of applications.
Zastosowanie
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
TWEEN® 80 has been used in drug vehicle solution for specific injections in mice and rats.[1][2] It has been used for the determination of esterase activity in bacterial cells.[3]
Działania biochem./fizjol.
TWEEN® 80 is a polysorbate surfactant which helps in stabilizing proteins and in protein membrane studies. It is regularly used for the extraction of membrane proteins and isolation of nuclei from cells.[4][5][6]
Cechy i korzyści
  • Excellent wetting and dispersing agent
  • Highly versatile surfactant for your Cell Biology and Biochemical research
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
HU-210 shows higher efficacy and potency than morphine after intrathecal administration in the mouse formalin test.
Guhring H et al.
European Journal of Pharmacology, 429, 127-127 (2001)
Yee-Kuen Yam et al.
Frontiers in microbiology, 11, 359-359 (2020-03-21)
Persistence of infection despite extensive chemotherapy with antibiotics displaying low MICs is a hallmark of lung disease caused by Mycobacterium abscessus (Mab). Thus, the classical MIC assay is a poor predictor of clinical outcome. Discovery of more efficacious antibiotics requires
Scopes RK
Protein Purification: Principles and Practice (1993)
Pathogenic factors of Pseudomonas cepacia isolates from patients with cystic fibrosis.
Gessner AR and Mortensen JE
Journal of Medical Microbiology, 33, 115-115 (1990)
Zandra Gerdes et al.
PloS one, 14(2), e0205378-e0205378 (2019-02-20)
The role of microplastic (MP) as a carrier of persistent organic pollutants (POPs) to aquatic organisms has been a topic of debate. However, the reverse POP transport can occur if relative contaminant concentrations are higher in the organism than in
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. This material is free of residual solvents?
    1 answer
    1. This product is not tested for residual solvents. Should this be a requirement, see product 817061, which is tested for Ethylene Oxide, 1,4-Dioxane, and Ethylene glycol. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817061
      Helpful?
  4. What is the boiling point of this specific Tween 80 product?
    1 answer
    1. This product is not tested for boiling point. However, various reference sources cite a boiling point of approximately 100°C.
      Helpful?
  5. Hello, Is there an expiration date or retest date for this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 4 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  6. Is Product P1754, TWEEN® 80, sterile?
    1 answer
    1. The product is not sterile. Autoclaving a solution of TWEEN 80 is generally not advised. Sterile filtration is more easily done if the liquid is warmed to about 40°C and alternate portions of hot distilled water and TWEEN 80 are poured through the 0.22 μm filter. The TWEEN 80 will blend and remain in solution.
      Helpful?
  7. Is it normal for the color of Product P1754, TWEEN® 80, to change from lot to lot?
    1 answer
    1. Yes. According to Sigma-Aldrich's specifications, Product No. P1754 can appear bright yellow to yellow with a green cast.  Please see our Specification Sheet for more information.
      Helpful?
  8. What is the Critical Micelle Concentration (CMC) of Product P1754, TWEEN® 80?
    1 answer
    1. The CMC value is 13-15 mg/Liter.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. Is Product P1754, TWEEN® 80, tested for RNase and DNase activity?
    1 answer
    1. No. Product P1754 is not tested for contaminating RNase and DNase activity.  Product P5188 is a Molecular Biology grade product that has been tested for DNase and RNase.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review