Przejdź do
P8074
TWEEN® 80
BioXtra, viscous liquid
Synonim(y):
TWEEN® 80, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
form
viscous liquid
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
aggregation number
60
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
impurities
≤0.025% Phosphorus (P)
ign. residue
<0.1%
CMC
0.012 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.001%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.05%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
HLB
15
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
General description
["TWEEN"] 80 is a polyethylene sorbitol ester, broadly used in biochemical applications like solubilizing proteins, isolating nuclei from cells in culture, and growing tubercle bacilli. It is also useful in emulsifying and dispersing substances in medicinal and food products. TWEEN 80 acts as an active drying agent in ice cream.
Application
["TWEEN"] 80 has been used:
  • to dissolve rapamycin (RAPA) for immunosuppressive treatment to perform in vivo studies in mice
  • to dissolve remodelin and remodelin Fluor to assess remodelin toxicity in vivo and small molecule dosing
  • to prepare assay medium for the microbiological assay for total folate
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6349655207STS0204
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, RNA extraction: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
viscous liquid
aggregation number
60
aggregation number
-
aggregation number
58
aggregation number
-
HLB
15
HLB
-
HLB
-
HLB
15.0
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤0.025% Phosphorus (P)
impurities
≤0.5 μmol/g Peroxides, ≤1.0 μmol/g Carbonyls, ≤3.0% water
impurities
≤200 μM Aldehyde, ≤200 μM peroxide
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
>482.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
> 250 °C - Cleveland open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What’s the concentration of P8074-100ml Tween 80? Thank you.
    1 answer
    1. This Tween 80 product is the pure form, it has not been diluted in water or other aqueous buffers. The composition of this surfactant is available in the PROPERTIES section of the product detail page and is approximately 70 % oleic acid with the balance being primarily linoleic, palmitic, and stearic acids.