Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
Informacje o tej pozycji
177,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
non-ionic
form
syrup
mol wt
average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
CMC
0.012 mM
transition temp
cloud point 65 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
suitability
molecular biology tested
foreign activity
DNAse (Exonuclease Detection), NICKase (Endonuclease Detection), RNAse, none detected
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Molecular Biology, syrup | description suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, viscous liquid | description BioXtra, viscous liquid | description viscous liquid |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| suitability molecular biology tested | suitability - | suitability - | suitability - |
| form syrup | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| HLB 15 | HLB - | HLB 15 | HLB 15 |
| density 1.06 g/mL at 25 °C | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density 1.06 g/mL at 25 °C | density 1.064 g/cm3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
>482.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
> 250 °C - Cleveland open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?