Przejdź do
P4413
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
≥98% (TLC), powder, membrane-permeable zinc chelator
Synonim(y):
TPEN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4211982
Form:
powder
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
C(CN(Cc1ccccn1)Cc2ccccn2)N(Cc3ccccn3)Cc4ccccn4
InChI
1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
InChI key
CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine has been used:
  • in the treatment of human embryonic kidney (HEK293T) cells for assessing its effect on the Jembrana disease virus (JDV) viral infectivity factor (Vif) functionality
  • in P19 embryonic carcinoma cells for chelation of zinc ions released during apoptosis
  • to evaluate its effect on lentiviral Vpx infection on human monocytic THP-1 cells
Biochem/physiol Actions
TPEN is a membrane-permeable zinc chelator; decreased the intracellular level of zinc and induced apoptosis (i.e., cell shrinkage and formation of apoptotic bodies with DNA fragmentation and formation of a typical DNA ladder pattern).
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN) elicits pro-apoptotic effect in human acute promyelocytic NB4 cells by inhibiting nitric oxide signalling and Zn2+ signaling. In microglia pretreated with zinc, TPEN inhibits the interleukin 6 secretion and nitric oxide synthase (iNOS) mRNA expression. It induces damage on DNA structure by activating ATM (ataxia telangiectasia mutated) and ATR (ATM-Rad3-related) signaling in human colon cancer cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4413-100MG04061835558346
P4413-50MG04061834374596
Questions
  1. Can you provide information on the solubility of the compound in DMSO?
    1 answer
    1. Stock solutions of TPEN in DMSO can be prepared at 50 mM. This is inferred from a study where the authors used TPEN on rat liver nuclei at 1 mM, with DMSO at 2%. The study titled "1,10-Phenanthroline stimulates internucleosomal DNA fragmentation in isolated rat-liver nuclei by promoting the redox activity of endogenous copper ions" was published in the Biochemical Journal in 1996 by Burkitt, M.J., et al.