Przejdź do
C8988
8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-methyladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate monosodium hydrate
≥98% (HPLC), Epac or cAMP-GEF activator, powder
Synonim(y):
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N5O6ClPSNa · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.82 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-methyladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate monosodium hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white
mp
235.5-237.5 °C (lit.)
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].CO[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Sc4ccc(Cl)cc4)nc5c(N)ncnc35
InChI
1S/C17H17ClN5O6PS.Na.H2O/c1-26-13-12-10(6-27-30(24,25)29-12)28-16(13)23-15-11(14(19)20-7-21-15)22-17(23)31-9-4-2-8(18)3-5-9;;/h2-5,7,10,12-13,16H,6H2,1H3,(H,24,25)(H2,19,20,21);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,12-,13-,16-;;/m1../s1
InChI key
NVPSOXGMFVFZIS-IPBMGFFTSA-M
Biochem/physiol Actions
Analog of natural cAMP, potent and specific membrane-permeant activator of Epac or cAMP-GEF, a new receptor for cyclic AMP.
Analog of natural cAMP, potent and specific membrane-permeant activator of exchange factors directly activated by cAMP (Epac or cAMP-GEF), a new receptor for cyclic AMP
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3912C5438C0735
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8988-1MG04061833523094
C8988-5MG04061832897721