Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 917,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Nazwa produktu
N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% cyclic AMP and 2′-O-monobutyryl-cyclic AMP, ≤3% N6-monobutyryl-cyclic AMP
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
Application
- as a medium supplement for neural crest stem cells (NCSCs) differentiation
- as a component of thawing medium for cryopreserved human iPSC (induced pluripotent stem cell)-derived neurons
- in serum-free Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) to induce astrocyte differentiation[4]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color off-white | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D0260-25MG | 04061833557570 |
| D0260-100MG | 04061833557563 |
| D0260-5MG | 04061833557587 |