Przejdź do
P3953
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 3-monophosphate, dipalmitoyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H80O16P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
891.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O16P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)53-31-33(55-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-54-59(51,52)57-41-38(46)36(44)37(45)40(39(41)47)56-58(48,49)50/h33,36-41,44-47H,3-32H2,1-2H3,(H,51,52)(H2,48,49,50)/t33-,36+,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
InChI key
SZPQTEWIRPXBTC-KFOWTEFUSA-N
General description
Component of lipid signaling pathway; product of phosphatidylinositol 3-kinase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7686P3584P8014
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, chloroform: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C L Huang et al.
Nature, 391(6669), 803-806 (1998-03-05)
Inward rectifier K+ channels, which modulate electrical activity in many cell types, are regulated by protein kinases, guanine-nucleotide-binding proteins (G proteins) and probably actin cytoskeleton. Generation of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) by ATP-dependent lipid kinases is known to activate inward rectifier
J E Harlan et al.
Biochemistry, 34(31), 9859-9864 (1995-08-08)
The pleckstrin homology (PH) domain is a protein module of approximately 100 amino acids that is found in several proteins involved in signal transduction [for a recent review, see Gibson et al. (1994) Trends Biochem. Sci. 19, 349-353]. Although the
J A Pitcher et al.
The Journal of biological chemistry, 270(20), 11707-11710 (1995-05-19)
The pleckstrin homology (PH) domain is an approximately 100-amino-acid region of sequence homology present in numerous proteins of diverse functions, which forms a discrete structural module. Several ligands capable of binding to PH domain-containing proteins have been identified including phosphatidylinositol
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3953-.1MG04061833421451