Przejdź do zawartości
P7686
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 4-monophosphate, dipalmitoyl ammonium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H80O16P2 · xNH3
Masa cząsteczkowa:
891.01 (free acid basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O16P2.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)53-31-33(55-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-54-59(51,52)57-41-38(46)36(44)40(37(45)39(41)47)56-58(48,49)50;/h33,36-41,44-47H,3-32H2,1-2H3,(H,51,52)(H2,48,49,50);1H3/t33-,36-,37+,38-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI key
LVICQWVAYMJTST-LCJGNHTMSA-N
General description
Component of lipid signaling pathway; substrate for phosphatidylinositol 3-kinase and phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase; shown to promote β-adrenergic receptor kinase phosphorylation of the β2-adrenergic receptor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)