Przejdź do
P8014
4α-Phorbol 12,13-didecanoate
transient receptor potential vanilloid 4 agonist, solid
Synonim(y):
4α-Phorbol 12-13-dicaprinate, 4αPDD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H64O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
672.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2514324
Form:
solid
894,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4α-Phorbol 12,13-didecanoate, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
InChI key
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
Application
4α-Phorbol 12,13-didecanoate has been used as a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) agonist:
  • to study its effects on Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells[1]
  • to study its effects on Ca2+ influx in mice fallopian tubal cells[2]
  • to study its effects on hind paw swelling in mice[3]
Biochem/physiol Actions
4α-Phorbol 12,13-didecanoate is a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) agonist. It promotes extracellular calcium influx into the cells.[4]
Preparation Note
Stock solution cannot be made in aqueous media; dissolve in a water-miscible organic solvent before dilution to working concentrations in aqueous media.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P148P8139524394
form
solid
form
solid
form
film or powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: ~2 μM, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
color
white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4α-Phorbol 12,13-didecanoate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)