Przejdź do
P3584
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-diphosphate, dioctanoyl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H49O19P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
746.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C25H49O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)39-15-17(41-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-40-47(37,38)44-23-20(28)21(29)24(42-45(31,32)33)25(22(23)30)43-46(34,35)36/h17,20-25,28-30H,3-16H2,1-2H3,(H,37,38)(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)/t17-,20-,21+,22+,23-,24-,25-/m1/s1
InChI key
XLNCEHRXXWQMPK-MJUMVPIBSA-N
General description
Signaling lipid which apparently acts by binding to pleckstrin homology domains; direct activator of inward rectifier potassium channels; phospholipase C and PI3-kinase substrate; activates phospholipase D.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I9766P7686P3953
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)