Przejdź do
P1675
Picrotoxin
GABAA receptor antagonist, powder
Synonim(y):
Cocculin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H34O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-716-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3894406
Form:
powder
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Picrotoxin, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
mp
203 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@]3(O)[C@@]4([H])[C@H](C(C)=C)[C@]([H])(OC4=O)[C@@]5([H])OC(=O)[C@]1(O2)[C@@]35C.[H][C@@]67C[C@@]8(O)[C@@]9([H])[C@@H]([C@]([H])(OC9=O)[C@@]%10([H])OC(=O)[C@]6(O7)[C@@]8%10C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7+,8+,9-,13-,14-,15+;6-,7+,8+,9+,10-,13-,14-,15+/m11/s1
InChI key
VJKUPQSHOVKBCO-NGKRNLQBSA-N
General description
Picrotoxin is isolated from moonseed family, Menispermaceae. It is a stimulant and may cause convulsions. It is an allosteric modulator of γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor.
Application
Picrotoxin has been used:
  • as non-competitive antagonist for the γ-aminobutyric acid (GABAA) for studying synchronized burst (SB) dynamics
  • as a component of extracellular saline for blocking glutamate and acetylcholine receptors in neurons
  • as a component of artificial cerebrospinal fluid (ACSF) for voltage-clamp recordings studies in dissociated cortical neurons
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor antagonist; binds to the GABA receptor-linked Cl channel.
Picrotoxin is a competitive inhibitor of glycine receptors (GlyRs). It is a non-competitive antagonist, which binds to ligand bounded γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and GABAC Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Molecular complex (1:1) of picrotin and picrotoxinin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8390528105P6500
form
powder
form
powder
form
crystals, powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white
color
-
color
white to light yellow
color
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
203 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
59-61 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1675-5G04061834356134
P1675-1G04061834356127