Przejdź do
528105
Pikrotoksyna, kokkulina Anamirta
A potent antagonist of GABA receptors (IC50 = 240 nM) at synapses in the central nervous system.
Synonim(y):
Picrotoxin, Anamirta cocculin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
277,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O7 · C15H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
Form:
crystals, powder
Storage condition:
OK to freeze
277,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7415
assay
≥94% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
form
crystals, powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to light yellow
solubility
aqueous base: 3 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O6[C@]87[C@H]6C[C@@]9([C@]8([C@H](OC7=O)C%10OC(=O)C9[C@@H]%10C(O)(C)C)C)O.O1[C@]32[C@@]4([C@H](OC3=O)C5OC(=O)C([C@@]4(CC21)O)[C@@H]5C(=C)C)C
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7?,8?,9-,13-,14-,15+;6?,7-,8?,9?,10+,13+,14+,15-/m10/s1
InChI key
VJKUPQSHOVKBCO-ZTYBEOBUSA-N
General description
Silny antagonista receptorów GABA (IC50 = 240 nM) w synapsach w ośrodkowym układzie nerwowym. Hamuje wiązanie 35S-TBPSz kanałem Cl- (IC50 = 1,7 µM). Pikrotoksyna jest mieszaniną jednego mola pikrotoksyny i jednego mola pikrotyny.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 240 nM przeciwko receptorom GABA
Główny cel
Receptory GABA
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Qian, H. i Dowling, J.E. 1994. J. Neurosci. 14, 4299.
Yoon, K.W., et al. 1993. J. Physiol.464, 423.
Akaike, N., et al. 1985. Experientia41, 70.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
234115208851P8390
assay
≥94% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
crystals, powder
form
powder
form
crystalline (powder)
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
aqueous base: 3 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, water: soluble
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c