Pentylenetetrazole induced convulsions have been reported by De Sarro G. et al., in Eur. J. Pharmacol., 368(2-3),149-159 (1999).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 632,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł 977,50 zł |
Informacje o tej pozycji
345,00 zł
Nazwa produktu
Pentylenetetrazole,
form
powder
Quality Segment
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCc2nnnn2CC1
InChI
1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
InChI key
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form powder | form liquid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 59-61 °C (lit.) | mp - | mp - |
| bp 194 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can Product P6500, Pentylenetetrazole, be used to induce convulsions?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How do I solubilize Product P6500, Pentylenetetrazole?
1 answer-
We test the solubility of this compound at a concentration of 50 mg/mL in water.
Helpful?
-
-
What is the solution stability for Product P6500, Pentylenetetrazole?
1 answer-
We do not have any solution stability information for this product. It is always best to make a fresh solution. If this is not possible, you can try storing solution in single use aliquots at -20°C.