Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 429,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
429,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
300 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].NC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H3NO3.Na/c3-1(4)2(5)6;/h(H2,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Application
- as one of the variable in flow injection analysis
- in in vitro angiogenesis assay
- to confirm the stimulatory role of stearic acid on lactate dehydrogenase mediated lactate production
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥98% |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless |
| mp 300 °C | mp - | mp - | mp 208 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O2751-5G | 04061834227182 |
| O2751-25G | 04061832948355 |
| O2751-100G | 04061834227175 |